Merck
GF12223505
アルミナ
sphere, 10.0 mm diameter, 5 pcs, tolerance +/-2.5um
別名:
AL606870
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
フォーム
spheres
メーカー/製品名
Goodfellow 122-235-05
直径
10.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)