Merck
GF11648145
Manganin® - resistance alloy
foil, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
別名:
CU060551
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 116-481-45
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)