Merck
GF10938449
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 5m coil, 0.15mm thickness, annealed
別名:
FE240290
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 109-384-49
サイズ×厚み
5 m × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)