Merck
GF10854187
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.015 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
別名:
PP301150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 108-541-87
L
0.5 m
厚さ
0.015 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3