Merck
GF09356014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 5 m, coil width 50.8 mm
別名:
CO810220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 093-560-14
L
5 m
コイル幅
50.8 mm
厚さ
0.018 mm