Merck
GF08435909
リン青銅合金、Cu94Sn6
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
別名:
CU050240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
形状
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 084-359-09
サイズ×厚み
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)