Merck
GF05816853
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
100m wire, 1.0mm diameter, annealed
別名:
NI105160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 058-168-53
L ×直径
100 m × 1.0 mm