安全性情報
GF05754359
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
別名:
AL137910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 057-543-59
L
100 mm
直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF05754359-1EA:
GF05754359-5EA:
GF05754359-2EA:
試験成績書(COA)