Merck
GF04831747
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
別名:
FE290350
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 048-317-47
L × 厚み
0.5 m × 0.25 mm