Merck
GF04701484
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, diam. 10 mm, clear
別名:
CV311200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 047-014-84
直径
10 mm
厚さ
0.2 mm
clear
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)