Merck
GF04552185
チタン-アルミニウム-バナジウム合金、Ti90Al6V4
200mm rod, 7.0mm diameter
別名:
TI017915
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 045-521-85
L ×直径
200 mm × 7.0 mm