Merck
GF03052785
Quartz - fused
rod, 15.0 mm diameter, length 200 mm
別名:
SI617980
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 030-527-85
L
200 mm
直径
15.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)