Merck
GF03045811
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
別名:
FE210321
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 030-458-11
L
0.5 m
コイル幅
150 mm
厚さ
0.25 mm