Merck
GF03033740
チタン-アルミニウム-バナジウム合金、Ti90Al6V4
100mm rod, 3.0mm diameter, annealed
別名:
TI017908
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 030-337-40
L ×直径
100 mm × 3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)