Merck
GF02815220
バナジウム
foil, thickness 0.040 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.8%
別名:
V 000300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
V
CAS番号:
分子量:
50.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141749
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 028-152-20
抵抗性
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.040 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[V]
InChI
1S/V
InChI Key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3