Merck
GF02206482
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 2m coil, 0.15mm thickness, annealed
別名:
FF230280
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 022-064-82
サイズ×厚み
2 m × 0.15 mm