Merck
GF01313356
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
別名:
NI105840
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyester insulation
thermocouple wire
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 013-133-56
絶縁体厚
0.004 mm
ワイヤL ×直径
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。