Merck
GF00974572
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm, oriented uni-axially oriented
別名:
FV301090
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 009-745-72
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.01 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)