Merck
GF00811314
アルミナ
tube, outside diameter 26 mm, length 200 mm, wall thickness 3 mm
別名:
AL607350
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 008-113-14
L
200 mm
外径
26 mm
壁厚
3 mm