Merck
GF00206491
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
別名:
PB000450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pb
CAS番号:
分子量:
207.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.95%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 002-064-91
抵抗性
20.65 μΩ-cm
サイズ
90 × 125 mm
厚さ
2.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES記法
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI Key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)