Merck
GF00163909
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, translucent white 82728
別名:
CT301351
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 001-639-09
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)