Merck
GF00128034
Aluminum-silicon-magnesium-manganese alloy, Al97.5Si1.0Mg0.8Mn0.7
100mm rod, 9.5mm diameter, extruded
別名:
AJ047940
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 001-280-34
L ×直径
100 mm × 9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)