Merck
G6406
Sigma-Aldrich
グリシン無水物
99%
別名:
2,5-ジケトピペラジン, 2,5-ピペラジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O2
CAS番号:
分子量:
114.10
Beilstein:
112112
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI Key
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6406-BULK:
G6406-100G:
G6406-10G:
G6406-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2