Merck
G4780
Sigma-Aldrich
D(+)-グリセルアルデヒド 溶液
≥70 wt. % in H2O
別名:
(R)-(+)-グリセルアルデヒド, D-グリセルアルデヒド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720474
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
光学活性
[α]23/D +9.4°, c = 2 in H2O
濃度
≥70 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.494
SMILES記法
OC[C@@H](O)C=O