Merck
F15307
Sigma-Aldrich
3-Fluoropyruvic acid sodium salt hydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FCH2COCO2Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
129.04 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
組成
Degree of hydration, ~1
mp
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CF
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)