Merck
E27203
Sigma-Aldrich
エチレングリコールジグリシジルエーテル
50%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O4
CAS番号:
分子量:
174.19
Beilstein:
110424
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
濃度
50%
bp
112 °C/4.5 mmHg (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(COCC1CO1)OCC2CO2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)