Merck
DWKWGW444P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, yellow polypropylene closure, capacity 1000 mL
別名:
WGW444P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
物質
low-density polyethylene bottle
wide-neck
yellow polypropylene closure
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW444P
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
特徴および利点
Precision jet tip for fine control