Merck
DWKFDF138A
Azlon Volumetric Flask
class A, tolerance, capacity 1000 mL
別名:
FDF138A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
特徴
class A tolerance
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon FDF138A
キャパシティ
1000 mL
アプリケーション
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特徴および利点
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)