Merck
DWKCWH002
Azlon Single Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
別名:
CWH002
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene rod
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon CWH002
burette diam.
11-14 mm
アプリケーション
For secure clamping of burettes
特徴および利点
Anti slip and corrosion resistant
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)