Merck
DWKCT0100P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
別名:
CT0100P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NA.54
特徴
class B
graduated
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon CT0100P
キャパシティ
100 mL , with +/-1mL tolerance
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特徴および利点
Conform to ISO 6706