物質
blue polypropylene cap
無菌性
non-sterile
包装
case of 500 ea
メーカー/製品名
Kimble® 73665-20
キャップ直径
(20 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
特徴および利点
- Autoclavable
- Color coded
法的情報
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)