物質
glass flask
round bottom
ジョイント
joint: ST/NS neck45/40
特徴
lid
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241706408
フラスコ容量
(2,000 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
特徴および利点
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Tight closure due to standard interchangeable ground neck joint• The geometry permits very uniform heating• Closable with glass and plastic stopper• Fired-on, highly durable white print
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)