詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
特徴および利点
- Complies with DIN ISO 4797
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
- Tight closure due to standard interchangeable ground neck joint
- The geometry permits very uniform heating
- Closable with glass and plastic stopper
- Fired-on, highly durable white print
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)