Merck
DWK231721094
Disposable Culture Tube
別名:
231721094
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.13
物質
soda-lime glass vial
包装
pkg of 250 ea
メーカー/製品名
231721094
W × L × diam.
15.75 mm × 100 mm × 0.90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Preparation cell culture, sample collecting
特徴および利点
straight rim, round bottom, not reusable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)