Merck
D86353
Sigma-Aldrich
ジエチル 4-アミノベンジルホスホナート
99%
別名:
4-(ジエチルホスホノメチル)アニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
243.24
Beilstein:
2941613
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(Cc1ccc(N)cc1)OCC
InChI
1S/C11H18NO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
InChI Key
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guowei Jiang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(17), 5098-5101 (2011-04-15)
Autotaxin (ATX) is an attractive target for the anticancer therapeutics that inhibits angiogenesis, invasion and migration. ATX is an extracellular lysophospholipase D that hydrolyzes lysophosphatidylcholine to form the bioactive lipid lysophosphatidic acid. The aromatic phosphonate S32826 was the first described