Merck
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyldithiooxamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11NHCSCSNHC6H11
CAS番号:
分子量:
284.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES記法
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)