Merck
D56004
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロアントラニル酸
97%
別名:
2-アミノ-3,5-ジクロロ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2-2-(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
206.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
gray to brown
mp
227-230 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D56004-5G:
D56004-VAR:
D56004-BULK:
D56004-1G:
D56004-100G:
D56004-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yusuke Kouzai et al.
The New phytologist, 217(2), 771-783 (2017-10-20)
Rhizoctonia solani is a soil-borne fungus causing sheath blight. In consistent with its necrotrophic life style, no rice cultivars fully resistant to R. solani are known, and agrochemical plant defense activators used for rice blast, which upregulate a phytohormonal salicylic acid