Merck
D213756
Sigma-Aldrich
trans-p,p′-Diphenylstilbene
別名:
1,2-bis(p-Biphenylyl)ethylene, DPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20
CAS番号:
分子量:
332.44
EC Number:
MDL番号:
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3)-c4ccccc4)cc2
InChI
1S/C26H20/c1-3-7-23(8-4-1)25-17-13-21(14-18-25)11-12-22-15-19-26(20-16-22)24-9-5-2-6-10-24/h1-20H/b12-11+
InChI Key
HXWQJYVUJPBQEW-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable as a laser dye
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)