Merck
D182206
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O
CAS番号:
分子量:
139.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)n(n1)C(N)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)