Merck
D167606
Sigma-Aldrich
Dimethyl β-ketoadipate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2CO(CH2)2COOCH3
CAS番号:
分子量:
188.18
Beilstein:
473533
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
96%
SMILES記法
COC(=O)CCC(=O)CC(=O)OC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)