Merck
D150045
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzoxazole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO
CAS番号:
分子量:
147.17
Beilstein:
116452
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2oc(C)nc2c1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)