Merck
D104973
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberol
97%
別名:
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O
CAS番号:
分子量:
210.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
166-169 °C/1 mmHg (lit.)
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES記法
OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
InChI Key
POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)