アッセイ
97%
bp
166-169 °C/1 mmHg (lit.)
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES記法
OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
InChI Key
POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N