Merck
D104604
Sigma-Aldrich
5α-コレスタン-3β-オール
95%
別名:
β-コレスタノール, 3β-ヒドロキシ-5α-コレスタン, ジヒドロコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H48O
CAS番号:
分子量:
388.67
Beilstein:
2418594
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
光学活性
[α]21/D +23.8°, c = 1.3 in chloroform
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D104604-BULK:
D104604-5G:
D104604-25G:
試験成績書(COA)