Merck
CLS9944520
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 36.0 mL
別名:
culture tube, test tubes, Corning® 99445
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass
round bottom tube
詳細
bulk packed
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 500
メーカー/製品名
Corning 99445-20
外径 × L
20 mm × 150 mm
キャパシティ
36.0 mL
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single-use culture tubes are convenience packed.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.