Merck
CLS986016
Pyrex® heavy-wall ignition tubes
O.D. × L 16 mm × 125 mm
別名:
Corning® 9860
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
graduations: no
包装
case of 288
pack of 72 ea
メーカー/製品名
Corning 9860-16
外径 × L
16 mm × 125 mm
clear
適合性
suitable for (ignition or high heat)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リムなし。コード#7740ガラス製です。最大500°Cまでは連続で、短期間であれば600°Cまでご使用いただけます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)