Merck
CLS954025
Pyrex® Thiele melting point tubes
O.D. × L 25 mm × 150 mm
別名:
Corning® 9540
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112203
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom tube
包装
case of 12
pack of 2
メーカー/製品名
Corning 9540-25
外径 × L
25 mm × 150 mm
clear
詳細
For melting point determination tests.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)