Merck
CLS762422
Pyrex® HDPE stopper, improved form
stopper joint: 22
別名:
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7624
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: stopper22
メーカー/製品名
Corning 7624-22
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Blue and white stoppers with closed bottoms, made of linear high-density polyethylene. Improved design fully protects the neck in the event of accidental tipping.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)