物質
borosilicate glass
無菌性
sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
包装
pack of 200 ea
case of 800 ea
メーカー/製品名
Corning 7077-1N
測定範囲
accuracy: 0.01 mL
キャパシティ
1 mL
容量
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
- Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
- Includes negative graduations for additional working volume.
- Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
These disposable serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow -out. Individually wrapped. Sterile. Plugged
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)