Merck
CLS6980B7
Pyrex® NMRチューブ(5 mm直径)
L 7 in., parameter 400-750 MHz
別名:
Corning® 6980
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
包装
case of 5 ea
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Corning 6980B-7
パラメーター
300-500 MHz frequency
400-750 MHz
L
7 in.
チューブ直径
4.97 mm , approx.
clear
適合性
suitable for NMR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.