Merck
CLS6413125
Pyrex® Squibb separatory funnel, jointed top and bottom, PTFE stopcock
capacity 125 mL
別名:
Corning® 6413
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
栓サイズ
2
ジョイント
female joint ST/NS22
male joint ST/NS19
メーカー/製品名
Corning 6413-125
キャパシティ
125 mL
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)